Learn More
BICASA Bassin encastré pour la gamme MECC Service Spine
Code produit 17477383 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
10 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17477383 10 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17477383 Fournisseur BICASA Code fournisseur MBVAFF
Expédition estimée: 18-12-2026
Bassin encastré pour la gamme MECC Service Spine avec évier en polypropylène moulé doté d’un robinet d’eau froide.
  • Bassin encastré
  • Encastré à l’intérieur du MECC Service Spine
  • Panneau moulé en polypropylène avec évier (L x l x P) 250 x 100 x 100 mm (utile)
  • Disposition pour accueillir les becs verseurs - Blanc-gris anti-reflets
  • Robinet d’eau froide, fini avec peinture en poudre époxy résistante à l’acide
  • Identification des liquides (poignée conforme à la norme EN 13792:2000)
Veuillez consulter votre équipe de gestion des installations et de conception de projet pour l’installation dans votre bâtiment de laboratoire. L’article est vendu comme un produit autonome, sans installation préalable.
Specifikationer
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité EN 13792:2000
Couleur Gris clair
Matériau Polypropylène
Comprend Robinet d’eau froide
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 100 mm
Profondeur (impériale) 4 in
Profondeur (métrique) 100 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.