Learn More
Dropéridol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15638695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15638695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15638695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460840010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Droperidol
CAS 548-73-2
Point de fusion 148.0°C to 149.0°C
Perte à la dessiccation 5% max. (70°C, 4 h) (vaccuum)
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C22H22FN3O2
Quantité 1 g
Synonyme droperidol, droleptan, inapsine, dehydrobenzperidol, properidol, sintodril, sintosian, inapsin, vetkalm, dridol
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chlorofom
Clé InChI RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CC=C1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CCCC(=O)C4=CC=C(C=C4)F
Nom IUPAC 3-[1-[4-(4-fluorophényl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 379.43
CID PubChem 3168
ChEBI CHEBI:4717
Poids de la formule 379.43