Description
- Rouge
- 12 paquet
Spécification
Spécification
| Description | Ampoule de flacon compte-gouttes Fisherbrand™ |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Modèle | HS20629C |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| À utiliser avec (application) | Pipettes, compte-gouttes |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 52 mm |
| Afficher plus |