Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes, ambré, verre sodocalcique, fourni avec une pipette à joint rodé, complète avec une tétine en caoutchouc
Code produit 12621340 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12621340 100 mL 10 pièces
11756958 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12621340 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 232702461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    152.67€ / 10 pièces
    Économisez 30.33€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Flacon compte-gouttes en verre sodocalcique ambré.
Les flacons compte-gouttes conviennent aux liquides qui doivent être distribués en petites quantités, en particulier en goutte à goutte. Le flacon en verre ambré assure la protection contre la lumière pour les réactifs photosensibles. Fourni avec une tétine en caoutchouc et une pipette à joint rodé transparente. Des pipettes en verre transparent de rechange et des tétines en caoutchouc naturel sont disponibles.
  • Le flacon en verre ambré assure la protection contre la lumière pour les réactifs photosensibles
  • Pipette en verre transparent avec joint rodé standard
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Tétine en caoutchouc naturel
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Description À partir de borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Stockage et distribution de liquides et de réactifs photosensibles
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Autoclavable Non autoclavable