Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-goutte de forme conique avec bouchon en PTFE
Code produit 11886184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11886184 100 ml 1 pièce
11826214 1 000 ml 1 pièce
11896144 2 000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11886184 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04473702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    72.68€ / 1 pièces
    Économisez 21.32€
    22% de réduction
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Les entonnoirs compte-gouttes Lenz Laborglasinstrumente™ de forme conique avec bouchon en PTFE sont utilisés pour transférer des fluides. L’entonnoir est équipé d’un robinet d’arrêt qui permet de contrôler le débit.
  • Forme conique avec manchon NS et noyau NS
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec protection de soupape filetée
  • Verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Porosité Alésage de 2,5 mm
Matériau du bouchon PTFE