Learn More
Witeg™ Entonnoir compte-goutte avec égalisation de pression
Description
- Égalisation de pression.
- Gradué.
- Boîte : 2 pièces.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre |
| Description | Égalisation de pression |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 2mL |
| Robinets d’arrêt | ST 14/23 |