Learn More
Witeg™ Entonnoir compte-goutte avec égalisation de pression
Code produit 10688115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
Robinets d’arrêt:
ST 14/23
ST-PTFE 29/32
ST 29/32
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Robinets d’arrêt Conditionnement
10688115 100 ml ST-PTFE 29/32 -
11803881 500 ml ST 29/32 2 pièces
10573814 100 ml ST 14/23 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10688115 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 1 866 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.16€
    74.64€ / 1 pièces
    Économisez 12.52€
    14% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisez cet entonnoir pour ajouter lentement des réactifs sensibles à l’air dans un environnement scellé. L’entonnoir compte-goutte Witeg™ avec égalisation de pression facilite l’ajout de réactifs goutte par goutte.
  • Égalisation de pression.
  • Gradué.
  • Boîte : 2 pièces.
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre
Description Égalisation de pression
Graduée Oui
Graduations 2mL
Robinets d’arrêt ST-PTFE 29/32