Learn More
Witeg™ Entonnoir compte-gouttes
Code produit 10051873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Numéro de joint:
14/23
29/32
Robinets d’arrêt:
Oui
Oui, PTFE
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de joint Robinets d’arrêt
10051873 50 ml 14/23 Oui
10178391 50 ml 29/32 Oui
10002403 250 ml 29/32 Oui
10668083 100 ml 14/23 Oui, PTFE
10347243 250 ml 14/23 Oui, PTFE
10741924 25 ml 14/23 Oui
10357243 500 ml 29/32 Oui, PTFE
10791814 250 ml 14/23 Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10051873 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 1 850 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40€
    66.28€ / 1 pièces
    Économisez 11.12€
    14% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Les entonnoirs compte-gouttes Witeg™ sont équipés d’un robinet d’arrêt pour transférer les fluides de manière contrôlée et goutte à goutte.
  • Entonnoirs compte-gouttes, conformément à la norme DIN 12567
  • Cylindrique
  • Tube d’égalisation de pression
  • Gradué
  • Robinet d’arrêt ST
  • Écrou de fixation à vis
  • Structure en verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Certifications/Conformité DIN 12567
Graduée Oui
Comprend Écrou de retenue à vis
Graduations 1 mL
Numéro de joint 14/23
Robinets d’arrêt Oui
Type de produit Entonnoir compte-gouttes