Learn More
Witeg™ Entonnoir compte-gouttes
Description
- Entonnoirs compte-gouttes, conformément à la norme DIN 12567
- Cylindrique
- Tube d’égalisation de pression
- Gradué
- Robinet d’arrêt ST
- Écrou de fixation à vis
- Structure en verre borosilicaté
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Certifications/Conformité | DIN 12567 |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Écrou de retenue à vis |
| Graduations | 1 mL |
| Numéro de joint | 29/32 |
| Robinets d’arrêt | Oui |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |