Learn More
Digi-Sense Mini-connecteur de sonde magnétique/de chute de type T, exposé 10 pieds. Câble tressé en acier inoxydable
Code produit 11705049 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥1,25 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Durée d’analyse Conditionnement
11705049 ≥1,25 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11705049 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0852586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    185.79€ / 1 pièces
    Économisez 10.21€
    5% de réduction
Expédition estimée: 24-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mini-connecteur de sonde magnétique/à chute de type T conçu pour la surveillance d'une large gamme de surfaces planes.
  • Se fixe facilement sur toute surface ferreuse | Idéal pour une installation à long terme.
  • La force de l'aimant est de 15 lb max.
  • Temps de réponse : 1,25 seconde ou plus.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI câbles ou connecteurs enroulés : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Durée d’analyse ≥1,25 s
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +260°C
Type Sonde de thermocouple
À utiliser avec (application) Idéale pour une installation à long terme
Température (impériale) -328 °F à +500 °F
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 30,48 m