Learn More
BRAND™ Pipette compte-gouttes
Code produit 10122111 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10122111 1,8 mL 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122111 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 125400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.65€ / 250 pièces
    Économisez 10.35€
    8% de réduction
En stock
En polyéthylène basse densité (PEBD) L’ampoule de pipetage intégrée permet un contrôle du compte-gouttes.
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Comprend une ampoule de pipetage intégrée
  • Capacité : 1,8 ml
  • Longueur : 98 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
Comprend Ampoule de pipetage intégrée
Volume (métrique) 1,8 mL
Longueur (métrique) 98 mm
Type Pipette compte-gouttes