Learn More
Heinz Herenz Tube de culture de drosophile
Description
- Tube de culture de drosophile
- PS
- Cylindrique
- Transparente
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Cylindrique |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Non inclus |
| Type de produit | Tube de culture |
| Afficher plus |