Learn More
Drospirenone, MedChemExpress
Code produit 16494237
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494237 50 mg
16468348 10 mg
16438106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494237 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0111
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
MedChemExpress Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Drospirenone(Dihydrospirorenone) is a synthetic progestin that is an analog to spironolactone.
Spécification
Nom chimique ou matériau Drospirenone
CAS 67392-87-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30O3
Quantité 50 mg
Synonyme Dihydrospirorenone
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (136.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)[C@@H](C4)[C@@H]4[C@@]1([H])[C@@]([C@@H]5[C@H]6C5)([H])[C@]([C@](C6=CC7=O)(CC7)C)([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 366.49
Poids de la formule 366.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid