Learn More
Énanthate de drostanolone, TRC
Code produit 30369697
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30369697 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD689598100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Drostanolone enanthate
CAS 13425-31-5
Formule moléculaire C27H44O3
Quantité 100 mg
Synonyme Androstan-3-one, 2-methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-, (2α,5α,17β)- (9CI), 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-2α-methyl-, heptanoate (8CI), Heptanoic acid, ester with 17β-hydroxy-2α-methyl-5α-androstan-3-one, 2α-Methyldihydrotestosterone enanthate
Formule InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-5-6-7-8-9-25(29)30-24-13-12-21-20-11-10-19-16-23(28)18(2)17-27(19,4)22(20)14-15-26(21,24)3/h18-22,24H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,24+,26+,27+/m1/s1
SMILES CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)[C@H](C)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC [(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13-trimetil-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato
Poids moléculaire (g/mol) 416.6
Poids de la formule 416.6365