Learn More
Droxicam, TRC
Code produit 30134068
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134068 500 mg 500mg
30138688 1 g 1g
30007466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD689880500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90101-16-9
Formule moléculaire C16 H11 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 357.34
Synonyme 2H,5H-1,3-Oxazino[5,6-c][1,2]benzothiazine-2,4(3H)-dione, 5-methyl-3-(2-pyridinyl)-, 6,6-dioxide, Dobenam, Droxar, Droxicam, E 3128, E 318, Ombolan
Nom IUPAC 5-methyl-6,6-dioxo-3-pyridin-2-yl-[1,3]oxazino[5,6-c][1,2]benzothiazine-2,4-dione
SMILES CN1C2=C(OC(=O)N(C2=O)c3ccccn3)c4ccccc4S1(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Droxicam
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H11N3O5S/c1-18-13-14(10-6-2-3-7-11(10)25(18,22)23)24-16(21)19(15(13)20)12-8-4-5-9-17-12/h2-9H,1H3
Poids de la formule 357.0419