Learn More
Droxidopa, MedChemExpress
Description
Droxidopa(L-DOPS) is a potent, orally active norepinephrine precursor. Droxidopa increases standing blood pressure, ameliorates symptoms of orthostatic hypotension and improves standing ability. Droxidopa has the potential for the research of neurogenic orthostatic hypotension (nOH) and alternative ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Droxidopa |
| CAS | 23651-95-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H11NO5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-DOPS DOPS SM5688 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 1.8 mg/mL (8.44 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC([C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)N)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.19 |
| Afficher plus |