Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage de drogues et d'alcool - Bandelette de test
Code produit 31454303 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Prêt à l'emploi (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme
31454303 Prêt à l'emploi (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31454303 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07RD4013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    2.44€ / 1 tests
    Économisez 244.56€
    99% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La bandelette de test d'alcoolémie est un test in vitro en une étape basé sur l'immunochromatographie.
Le test rapide de dépistage de drogues et d'alcool est basé sur la haute spécificité de l'alcool oxydase (AlOx) pour l'alcool éthylique en présence de peroxydase et de substrat enzymatique tel que la tétraméthylbenzidine (TMB). La couleur distincte sur le tampon réactif pouvait être observée en moins de 20 secondes après que les échantillons d'urine aient migré sur le tampon de réaction avec une concentration d'alcool éthylique supérieure à 0,04 %. Il convient de préciser que d'autres alcools, tels que l'alcool méthylique, propanylique et allylique, développeraient une coloration similaire sur le tampon réactif. Cependant, ces alcools ne sont normalement pas présents dans l'urine.
  • Marquage CE
  • Il est conçu pour la détermination qualitative de l'alcool dans les échantillons d'urine humaine.
  • Pour cette référence, le paramètre et la valeur seuil sont : Alcool 40 mg/dL.
Spécification
Marquage CE Auto-déclaré
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Alcool
Format Bandelette de test
Forme Prêt à l'emploi (RTU)