Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage de drogues - Gobelet à 10 paramètres (AMP1000/BUP10/BZD300/COC300/K2-SPICE50/M-AMP1000/OPI300/TCA1000/THC50/CREA)
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Le test rapide de dépistage de drogues – en gobelet – repose sur le principe d'une réaction immunochimique spécifique entre les anticorps et l'antigène pour analyser des composés particuliers dans un échantillon d'urine humaine. Le test repose sur la compétition pour l'anticorps de liaison. Lorsque le médicament est présent dans l'échantillon d'urine, il entre en compétition avec le conjugué médicamenteux pour la quantité limitée de conjugué anticorps-colorant. Lorsque la quantité de médicament est égale ou supérieure au seuil de coupure, elle empêchera la liaison du conjugué médicamenteux à l'anticorps. Par conséquent, un échantillon d'urine positif ne présentera pas de bande colorée sur la zone de test, indiquant un résultat positif, tandis que la présence d'une bande colorée indique un résultat négatif. Une ligne de contrôle est présente dans la fenêtre de test pour servir de contrôle procédural. Cette bande colorée doit toujours apparaître sur la zone de la ligne de contrôle si l'appareil de test est stocké en bon état et si le test est effectué correctement.
- Marquage CE
- Détection de drogues dans un échantillon d'urine humaine
- Des tests sur mesure avec des combinaisons personnalisées
- Plus de 30 paramètres : amphétamine, benzodiazépine, barbiturique, buprénorphine, cocaïne, EDDP, kétamine, méthamphétamine, MDMA, méthadone, opiacés, oxycodone, pencyclidine, THC, propoxyphène, tramadol, antidépresseur tricyclique, méthylphénidate, fentanyl, cannabis synthétique, clonazépam, cotinine, alcool. Paramètres de falsification : oxydants, eau de Javel, chlorochromate de pyridinium, nitrite, créatinine, pH et densité
- Pour cette référence, les paramètres et les valeurs limites sont les suivants : Amphétamine 1000 ng/mL, Buprénorphine 10 ng/mL, Benzodiazépine 300 ng/mL, Cocaïne 300 ng/mL, Cannabis synthétique K2 50 ng/mL, Méthamphétamine 1000 ng/mL, Opiacé 300 ng/mL, Antidépresseur tricyclique 1000 ng/mL, THC 50 ng/mL et créatinine.
Spécification
Spécification
| Marquage CE | Auto-déclaré |
| Clia Complexity | Sans objet |
| Substances à analyser détectables | Amphetamine (AMP), Buprenorphine (BUP), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Synthetic Marijuana (K2), Methamphetamine (mAMP), Opiates (OPI), Tricyclic Antidepressants (TCA), Cannabinoïdes (THC), Creatinine, Cannabinoïdes (THC) |
| Forme | Prêt à l'emploi (RTU) |