Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage de drogues - Cup 7 paramètres (BUP10/BZD300/COC300/M-AMP1000/MTD300/OPI300/THC50)
Code produit 31454323 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Prêt à l'emploi (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme
31454323 Prêt à l'emploi (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31454323 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 07RD720705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    6.00€ / 1 tests
    Économisez 604.00€
    99% de réduction
 Article restreint
En stock
Le test rapide de dépistage de drogues - Cup 7 paramètres est un test in vitro en une étape basé sur l'immunochromatographie.
Le test rapide de dépistage de drogues – en gobelet – repose sur le principe d'une réaction immunochimique spécifique entre les anticorps et l'antigène pour analyser des composés particuliers dans un échantillon d'urine humaine. Le test repose sur la compétition pour l'anticorps de liaison. Lorsque le médicament est présent dans l'échantillon d'urine, il entre en compétition avec le conjugué médicamenteux pour la quantité limitée de conjugué anticorps-colorant. Lorsque la quantité de médicament est égale ou supérieure au seuil de coupure, elle empêchera la liaison du conjugué médicamenteux à l'anticorps. Par conséquent, un échantillon d'urine positif ne présentera pas de bande colorée sur la zone de test, indiquant un résultat positif, tandis que la présence d'une bande colorée indique un résultat négatif. Une ligne de contrôle est présente dans la fenêtre de test pour servir de contrôle procédural. Cette bande colorée doit toujours apparaître sur la zone de la ligne de contrôle si l'appareil de test est stocké en bon état et si le test est effectué correctement.
  • Marquage CE
  • Détection de drogues dans un échantillon d'urine humaine
  • Des tests sur mesure avec des combinaisons personnalisées
  • Plus de 30 paramètres : amphétamine, benzodiazépine, barbiturique, buprénorphine, cocaïne, EDDP, kétamine, méthamphétamine, MDMA, méthadone, opiacés, oxycodone, pencyclidine, THC, propoxyphène, tramadol, antidépresseur tricyclique, méthylphénidate, fentanyl, cannabis synthétique, clonazépam, cotinine, alcool. Paramètres de falsification : oxydants, eau de Javel, chlorochromate de pyridinium, nitrite, créatinine, pH et densité
  • Pour cette référence, les paramètres et les valeurs limites sont les suivants : Buprénorphine 10 ng/mL, Benzodiazépine 300 ng/mL, Cocaïne 300 ng/mL, Méthamphétamine 1000 ng/mL, Méthadone 300 ng/mL, Opiacé 300 ng/mL, THC 50 ng/mL.
Spécification
Marquage CE Auto-déclaré
Clia Complexity Sans objet
Substances à analyser détectables Buprenorphine (BUP), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Methamphetamine (mAMP), Methadone (MTD), Opiates (OPI), Cannabinoïdes (THC)
Forme Prêt à l'emploi (RTU)
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.