Learn More
MP Biomedicals Test rapide de dépistage de drogues – Bandelette réactive à la kétamine
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Le test rapide de dépistage de drogues – bandelette de test à la kétamine – repose sur le principe d'une réaction immunochimique spécifique entre les anticorps et l'antigène pour analyser des composés particuliers dans un échantillon d'urine humaine. Le test repose sur la compétition pour l'anticorps de liaison. Lorsque le médicament est présent dans l'échantillon d'urine, il entre en compétition avec le conjugué médicamenteux pour la quantité limitée de conjugué anticorps-colorant. Lorsque la quantité de médicament est égale ou supérieure au seuil de coupure, elle empêchera la liaison du conjugué médicamenteux à l'anticorps. Par conséquent, un échantillon d'urine positif ne présentera pas de bande colorée sur la zone de test, indiquant un résultat positif, tandis que la présence d'une bande colorée indique un résultat négatif. Une ligne de contrôle est présente dans la fenêtre de test pour servir de contrôle procédural. Cette bande colorée doit toujours apparaître sur la zone de la ligne de contrôle si l'appareil de test est stocké en bon état et si le test est effectué correctement.
- Marquage CE
- Valeurs de seuil personnalisables
- Plus de 30 paramètres : amphétamine, benzodiazépine, barbiturique, buprénorphine, cocaïne, EDDP, kétamine, méthamphétamine, MDMA, méthadone, opiacés, oxycodone, phencyclidine, THC, propoxyphène, tramadol, antidépresseur tricyclique, méthylphénidate, fentanyl, cannabis synthétique, clonazépam, cotinine, alcool
- Il est conçu pour la détermination qualitative de la kétamine et de ses métabolites dans les échantillons d'urine humaine.
- Pour cette référence, le paramètre et la valeur seuil sont : Kétamine 1000 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Marquage CE | Auto-déclaré |
| Clia Complexity | Sans objet |
| Substances à analyser détectables | Kétamine (KET) |
| Format | Bandelette de test |
| Forme | Prêt à l'emploi (RTU) |