Learn More
Buerkle™ Pompe à fût pour acides et bases
Code produit 17137908 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
85 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
17137908 85 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17137908 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 57620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00€
    2257.52€ / 1 pièces
    Économisez 97.48€
    4% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompe à baril pour acides faibles, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique, l'acide chromique, l'acide de batterie, l'acide citrique, etc.
  •  Moteur 230 V
  • Tube de pompe en PP, arbre Hastelloy C
  • Raccord fileté 1 1/4” avec raccord de tuyau 3/4”
  • Tuyau en tissu PVC de 2 m 3/4”
  • Buse de pompe en PP
  • Joints à vis pour fût PP
  • Hauteur de la pompe : 19 mWS, débit de la pompe : 85 L/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Pompe à fût pour acides et bases
Tension 230 V
Débit 85 l/min
Comprend Tuyau en tissu PVC avec embout de pompe en PP
Longueur du tube de pompe Profondeur d’immersion de 100 cm
Type Pompe de fût
Matériau Polypropylène (tube de pompe), Hastelloy C (Arbre)