Learn More
Buerkle™ Pompe à tambour pour acides concentrés / alcalis
Code produit 16605205 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
80 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16605205 80 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16605205 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 57620201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00€
    4461.35€ / 1 pièces
    Économisez 388.65€
    8% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Pompe de transvasement pour acides et alcalis hautement agressifs, tels que l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide fluorhydrique, l’hypochlorite de sodium, etc.
  • Moteur 230 V
  • Tube de pompe PVDF
  • Connexion filetée 1 1/4 in avec connecteur de flexible de 3/4 in
  • Tuyau chimique spécial de 2 m de 3/4 in
  • Buse de pompe PVDF
  • Joints à vis pour fût PP
  • Hauteur de la pompe : 17 m ; débit de la pompe : 80 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Electric
Tension 230 V
Débit 80 l/min
Comprend Raccord fileté 1 1/4 in avec raccord de tuyau 3/4 in; Tuyau chimique spécial de 2 m, 3/4 in ; Buse de pompe en PVDF ; Joints à vis pour fût PP
Longueur du tube de pompe 120 cm
Propriétés de résistance Ne convient pas à l'acide chlorhydrique
Matériau PVDF
Type de produit Drum Pump
À utiliser avec (équipement) Concentrated Acids/Alkalis, For containers up to ca. 220 liter
À utiliser avec (application) Acides/bases concentrés