Description
- Moteur 230 V
- Tube de pompe PVDF
- Connexion filetée 1 1/4 po avec connecteur de flexible de 3/4 po
- Tuyau chimique spécial de 2 m de 3/4 po
- Buse de pompe PVDF
- Joints à vis pour fût PP
- Hauteur de la pompe 17 mWS, capacité de la pompe de 80 l/min
Spécification
Spécification
| Applications | Electric |
| Description | Pompe de transvasement pour acides et alcalis hautement agressifs |
| Tension | 230 V |
| Débit | 80 l/min |
| Longueur du tube de pompe | Profondeur d’immersion de 100 cm |
| Propriétés de résistance | Alkalis, Detergent, Weak Acid |
| Matériau | PVDF |
| Type de produit | Barrel Pump |
| À utiliser avec (équipement) | For containers up to 220 L |