Learn More
Buerkle™ Pompe à tambour pour solvants
Code produit 17669496 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
95 L/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
17669496 95 L/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17669496 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 57630301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5085.00€
    4868.92€ / 1 pièces
    Économisez 216.08€
    4% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompe à baril pour hydrocarbures hautement inflammables tels que l’éthanol, la benzine, le butanol, l’isopropanol, le kérosène, le méthanol, etc.
  • Moteur 230 V
  • Tube de pompe en acier inox
  • Câble d’équilibrage de tension
  • Tuyau électriquement conducteur
  • Tuyau de solvant de 2 m de 3/4 po
  • Buse de pompe en laiton
  • Joints à vis pour fût PP
  • Hauteur de la pompe d’alimentation 14 mWS, capacité de la pompe 95 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 230 V
Débit 95 L/min.
Comprend Tuyau de solvant de 2 m de 3/4 po ; buse de pompe en laiton ; joint de vis de fourreau en PP
Longueur du tube de pompe 100 cm
Propriétés de résistance Solvant
Type Diamètre de tube de 41 mm
Certifications/Conformité CE