Learn More
asecos™ Support à fûts avec palette de récupération PE
Code produit 17846516 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17846516 97 kg 1 pièce
17806516 42 kg 1 pièce
17816516 49 kg 1 pièce
17816416 76 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17846516 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 13126
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le support à fûts avec palette de rétention en PE permet un stockage et un remplissage sûrs des substances dangereuses pour l'eau, toutes classes de danger confondues.
  • Pour le stockage d'acides, d'alcalis et d'autres produits chimiques agressifs.
  • Distribution sécurisée grâce au puisard de collecte en surplomb
Spécification
Capacité (impériale) 47,6 gal
Capacité (métrique) 180 L
Matériau Acier
Type Rack de batería
Longueur (impériale) 52,36 in
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52,36 in
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 61,81 in
Hauteur (métrique) 1570.00 mm
Profondeur (impériale) 45,98 in
Profondeur (métrique) 1168.00 mm
Poids (impériale) 213.85 lb.
Poids (métrique) 97 kg