Learn More
asecos™ Support à fûts avec bac de rétention en acier
Code produit 17866366 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
66 kg
73 kg
118 kg
139 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
17866366 118 kg 1 pièce
17856416 66 kg 1 pièce
17836406 73 kg 1 pièce
17806426 139 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17866366 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 13089
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le support à fûts avec bac de rétention en acier permet un stockage et un remplissage sûrs des substances dangereuses pour l'eau, toutes classes de danger confondues.
  • Pour le stockage de l'huile, de la peinture et du vernis.
  • Distribution sécurisée grâce au bassin de collecte en surplomb.
Spécification
Capacité (impériale) 54,2 gal
Capacité (métrique) 205 L
Matériau Acier
Type Rack de batería
Longueur (impériale) 52,36 in
Longueur (métrique) 1330.00 mm
Largeur (impériale) 52,36 in
Largeur (métrique) 1330.00 mm
Hauteur (impériale) 61,81 in
Hauteur (métrique) 1570.00 mm
Profondeur (impériale) 32,09 in
Profondeur (métrique) 815.00 mm
Poids (impériale) 260.14 lb.
Poids (métrique) 118 kg