Learn More
Kimble Chase™ Tubes capillaires en verre borosilicaté Drummond Microcaps
Code produit 13045813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Longueur (métrique):
32 mm
65 mm
100 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) unitSize
13045813 50 μl 100 mm 100 pièces
13065803 0,5 μl 32 mm 100 pièces
12389389 1 μl - 100 pièces
13035813 25 μl 65 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13045813 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 7645000050
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tubes capillaires en verre borosilicaté Kimble Chase Drummond Microcaps, capacité : 0,5 ul, longueur : 32 mm, Quantité : 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 μl
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100/boîte
Type Tube capillaire
Longueur (métrique) 100 mm