Learn More
Kimble Chase™ Tubes capillaires en verre borosilicaté Drummond Microcaps
Code produit 13065803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 μl
1 μl
25 μl
50 μl
Longueur (métrique):
32 mm
65 mm
100 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
13065803 0,5 μl 32 mm 100 pièces
12389389 1 μl - 100 pièces
13035813 25 μl 65 mm 100 pièces
13045813 50 μl 100 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13065803 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 7645000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.30€
    74.88€ / 100 pièces
    Économisez 10.42€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Tubes capillaires en verre borosilicaté Kimble Chase Drummond Microcaps, capacité : 0,5 ul, longueur : 32 mm, Quantité : 100/boîte
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 μl
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100/boîte
Type Tube capillaire
Longueur (métrique) 32 mm