Learn More
Drummond™ Micropipettes jetables Microcap™
Code produit 11900517 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 mu;l
15 μl
Longueur (métrique):
32 mm
54 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11900517 15 μl 54 mm 100 pièces
11888661 0,5 mu;l 32 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11900517 Fournisseur Drummond™ Code fournisseur 10000150
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moyen rapide, sûr, propre et précis de transférer des liquides en microquantités
  • Tubes capillaires en verre de haute précision
  • Microcaps jetables
  • Avec support de marquage et distributeur à poire
Spécification
Précision ±1%
Diamètre (impériale) interne 0,0039 in
Diamètre (impériale) externe 0,021 in
Diamètre (métrique) interne 0.09 mm
Diamètre (métrique) externe 0.53 mm
Matériau Verre
Comprend Support de marquage et distributeur à poire
Longueur (impériale) 2.12 in.
Volume (métrique) 15 μl
Longueur (métrique) 54 mm
Type Micropipette
Jetable Single-use