Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon demi-Fraser Dry-Bags™
Code produit 13245739
Change view
Click to view available options
Format:
Dry-Bags™, sans filtre
Rendement:
20 L
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Rendement unitSize
13245739 Dry-Bags™, sans filtre 20 L 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13245739 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DB0895V
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Simplifiez la préparation des milieux dans les laboratoires agro-alimentaires grâce à ces milieux déshydratés de haute qualité disponibles dans un format de poches pratiques ; il suffit d’ouvrir le dispositif de remplissage, ce qui constitue un gain de temps précieux dans le laboratoire.
Gagnez du temps dans la préparation de milieux en vrac et de diluants pour l’analyse microbiologique des aliments à l’aide du bouillon demi-Fraser Thermo Scientific™ Dry-Bags™. Le milieu irradié est fourni dans des poches légères en plastique transparent : il suffit d’ajouter de l’eau et votre milieu est prêt à l’emploi. Chaque poche permet de créer 20 litres de milieu, qui peuvent être distribués à l’aide du flexible de sortie.
Utilisez le bouillon demi-Fraser comme milieu secondaire d’enrichissement sélectif pour l’isolement de Listeria spp. dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Le bouillon Fraser est une variante du bouillon d’enrichissement secondaire USDA-FSIS UVM et est basé sur la formule décrite par Fraser et Sperber. Le noircissement du milieu constitue une preuve présumée de la présence de Listeria. Toutes les cultures d’enrichissement au bouillon Fraser doivent être mises en sub-culture dans un milieu en boîte.
Pratique
  • Rapide et facile à préparer — il suffit d’ajouter de l’eau déionisée à chaque Dry-Bag par le filtre stérilisant, et ceux-ci sont prêts en quelques minutes. L’eau pré-stérilisée peut également être ajoutée dans des conditions aseptiques.
Économique
  • Léger à transporter — il n’est plus nécessaire de peser les milieux ni de recourir à une stérilisation, ce qui réduit la charge de travail des services de préparation des milieux et du matériel.
Sûr
  • Pas de manipulation de verrerie ou de pesée du milieu de culture nécessaire, vous n’avez pas besoin d’ajouter de réactifs supplémentaires — les poches vides peuvent être jetées comme tout autre déchet de laboratoire.
Qualité garantie
  • Des certificats de qualité sont disponibles pour chaque lot afin de réduire la charge de travail liée au contrôle qualité.
Flux de travail
  • Les Dry-Bags s’adaptent facilement aux processus de travail des laboratoires et aux équipements tels que les diluteurs automatisés.
Facilité d’emploi
  • Les Dry-Bags sont faciles à remplir et à utiliser . Aucune formation particulière n’est nécessaire.
Gain de place
  • Conditionnés de manière pratique, par coffrets de cinq ou dix, les Dry-Bags vous font gagner de l’espace de stockage par rapport aux milieux préparés et peuvent être fabriqués selon vos besoins.
Les milieux en Dry-Bags réhydratés peuvent être conservés pendant 3 jours à température ambiante (à l’écart de sources de lumière forte) et sont disponibles avec filtres intégrés pour plus de commodité ou sans filtre pour plus d’économies. Pour les Dry-Bags fournis sans filtre, des filtres autoclavables, réutilisables sont également disponibles (DB0200A). Pour plus de commodité, il est recommandé de remplir les Dry-Bags à l’aide de la pompe péristaltique Thermo Scientific (DB2000A ou DB3000A) et d’en distribuer le contenu à l’aide du diluteur automatisé Thermo Scientific (DB4000A).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent, jaune
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Bouillon demi-Fraser Dry-Bags
Format Dry-Bags™, sans filtre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 5/boîte
Rendement 20 L