Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues sèches
Code produit 12587696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
600 mm
750 mm
Largeur (métrique):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12587696 600 mm 120 cm 1 pièce
12556506 600 mm 600 mm 1 pièce
12557806 600 mm 900 mm 1 pièce
12566506 600 mm 150 cm -
12558335 750 mm 120 cm 1 pièce
12507806 750 mm 150 cm 1 pièce
12568335 750 mm 180 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12587696 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8020
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Spécification
Type de produit Paillasse nue sèche
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 600 mm
Dimensions (P x L x H) 600 x 1200 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 120 cm