Learn More
Grant Instruments™ Bloc chauffant / refroidissant à sec
Code produit 17795019
Change view
Click to view available options
Dimension du tube:
1,5 ml
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube unitSize
17795019 1,5 ml 1 pièce
17705029 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17795019 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PCH2 12V
Le Grant Instruments Les refroidisseurs/chauffages de paillasse personnels PCH-1/PCH-2/PCH-3 sont idéaux pour les applications de laboratoire nécessitant le refroidissement et le chauffage de microtubes dans la plage de température de réglage de – 10 °C à +100 °C.
Les éléments chauffants / refroidissants PCH permettent de maintenir une température stable lors des fluctuations de température ambiante.
  • La construction ingénieuse des blocs, associée à un module Peltier puissant, permet des temps refroidissement et de chauffage très courts pour un changement rapide de l’application et une flexibilité accrue. En outre, l’effet Peltier produit un refroidissement et un chauffage efficaces pour les petites charges thermiques sans utiliser de système de réfrigération.
  • Le système de contrôle de la température à sec maintient un environnement de travail propre, réduisant ainsi les risques de contamination ou de dilution des échantillons. Un système Peltier, sans les vibrations de la réfrigération ou les turbulences d’un bain-marie, est également idéal pour toutes les incubations où des conditions stables sont essentielles.
  • Le PCH est un outil très efficace dans la préparation d’échantillons d’ADN pour l’électrophorèse dénaturante. La chaleur exceptionnellement rapide permet la température de dénaturation de 95 °C à atteindre rapidement, le chronomètre indiquera le temps de dénaturation et les échantillons peuvent être rapidement refroidis pour être prêt à charger les gels.
  • Intervalle de contrôle de la température/température de – 10ºC à 100 °C, avec des temps de reflux et de chaleur très rapides.
  • Stabilité ±0,1 °C, uniforme ±0,25 °C à 37 °C
  • choix de deux modèles ; capacité pour jusqu’à 32 microtubes dans une combinaison de deux tailles : 12 x 1,5 ml plus 20 x 0,5 ml (PCH-1) ou jusqu’à 20 microtubes d’une seule taille : 20 tubes de 1,5 ml (PCH-2) ;  jusqu’à un total de 20 microtubes de 2 ml (PCH-3) ;
  • Minuteur de réaction pratique intégré avec alarme sonore
  • Le système de contrôle de la température à sec maintient un environnement de travail propre et exempt de vibrations
  • L’écran LCD à 2 lignes indique clairement les valeurs réelle et définie pour la température et l’heure. Fonctionne avec des boutons-poussoirs simples pour une configuration facile.
  • Les tailles de tubes flexibles et les temps de chauffe / refroidissement courts permettent un changement rapide de l’application
Demandes :
Sciences de la vie – conservation d’enzymes de restriction congelées, de traductions de nick, de réactions de ligature, de résumés de restriction, de solubilité protéique pour le PAGE, d’immersion chaude de tubes de microcentrifugeuses pour l’hybridation, de réactions enzymatiques et de désactivations.
Clinique – à réfrigérer les échantillons de sang avant les tests de coagulation ;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Bloc chauffant / refroidissant à sec pour 20 microtubes de 1,5 ml entre -10°C et +100°C (température ambiante de -30°C minimum)
Capacité 20 microtubes
Type de bouchon Prise US, EU, UK, AUS
Plage de températures (métrique) -10 °C à +100 °C (plage de contrôle de la température/température)
Type Bloc chauffant / refroidissant à sec
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Modèle PCH-2 12 V
Nbre de blocs 1
Stabilité de la température Stabilité ±0,1°C, uniformité ±0,25°C à 37°C
Minuteur 1 min à 96 h, sans arrêt
Dimension du tube 1,5 ml
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 32 x 30 x 25 cm
Poids à l’expédition (métrique) 4 kg
Poids (métrique) 3,2 kg
Tension 12 V
Puissance 55 W
Ampérage 4,4 A