Learn More
Grant Instruments™ Système de chauffage à bloc sec, série BTD
Code produit 11456367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante de +5° à 100°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11456367 Température ambiante de +5° à 100°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456367 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur BTD
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Système de bloc fixe BTD compact et flexible pour un chauffage rapide et précis des microtubes jusqu'à 100 º°C.
Le Grant BTD permet de combiner quatre tailles de microtubes simultanément ; la fonction de chauffe rapide permet un changement rapide de l’application offrant ainsi une flexibilité maximale. Le bloc en aluminium est disposé dans un moulage en plastique compact et élégant, durable, robuste et facile à nettoyer.
  • Contrôle numérique de la température pour une précision optimale
  • Plage de chauffe, température ambiante +5°C à 100°C
  • Élément chauffant puissant pour des temps de chauffe rapides, - 25°C à 100°C en seulement 15 minutes, 25°C à 37°C en seulement 4 minutes
  • Stabilité ±0,1°C, uniformité ±0,2°C
  • Le bloc chauffant permet de combiner quatre tailles de microtubes simultanément, jusqu’à un total de 49 tubes : 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
  • Les tailles de tubes flexibles et le temps de chauffe rapide permettent un changement rapide de l’application
  • Minuteur intégré pratique pour les incubations sensibles au facteur temps
  • Structure en plastique robuste, durable et facile à nettoyer ; Conception compacte avec un faible encombrement
  • Affichage sur deux lignes pour un réglage simple et précis de la température / durée et pour la surveillance de l’état actuel pendant le fonctionnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) Température ambiante de +5° à 100°C
Type Bloc à bain sec
À utiliser avec (application) Recherche en sciences de la vie/sur le cancer - Incubations d’extraction d’ADN, dénaturation d’ADN, PCR, ELISA et transfert Western, biologie moléculaire
Stabilité de la température 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,1°C
Minuteur 1 minute(s) à 96 heure(s) (incréments de 1 minute(s))
Dimensions (L x l x H) 230 x 210 x 110 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 115 mm
Poids (métrique) 2,8 kg
Tension 120 ou 230 V
Puissance 200 w
Fréquence 50/60 Hz