Learn More
Gardner Denver Welch™ Piège à glace sèche/isopropanol (-79 °C)
Product Code. 15321461 Shop All Welch Ilmvac Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rampe à vide (Schlenk Line)
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
15321461 Rampe à vide (Schlenk Line) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15321461 Supplier Gardner Denver Welch™ Supplier No. U1420H14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00€
    1428.10€ / 1 pièces
    Économisez 1066.90€
    42% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Piège à froid en amont efficace pour les rampes à vide ou les Schlenk Lines.
  • Recommandé pour l’utilisation de la rampe à vide (Schlenk Line)
  • Utilise de la glace sèche ou de l’azote liquide comme réfrigérant
  • Le centre amovible facilite le nettoyage de la surface de piégeage
  • Comprend un grand puits central 3 quart (2,8 l) pour la glace sèche, la boue, l’alcool isopropylique ou l’azote liquide
  • L’anneau transparent permet de surveiller visuellement la surface de piégeage sans casser le vide pendant le fonctionnement du système
  • Avec la glace sèche, la température froide peut être maintenue jusqu’à 12 heures en fonction de la charge de vapeur
  • Avec l’azote liquide, la température froide peut être maintenue jusqu’à 2 heures en fonction de la charge de vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Rampe à vide (Schlenk Line)
Type Piège à glace sèche / isopropanol