Learn More
Sanplatec™ Dry Keeper non automatique
Code produit 30245634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
C-3B
C-3BS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30245634 C-3B 1 pièce
16465314 C-3BS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30245634 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 0030
Expédition estimée: 12-02-2027
Dessiccateur de type non automatique idéal pour une utilisation dans les applications de déshumidification.
  • Avec un bac pratique pour le gel de silice
  • Les étagères peuvent être réglées en 8 étapes par intervalles de 28 mm pour s'adapter à la taille des articles rangés.
  • Conception horizontale pour une meilleure stabilité
  • L’humidité intérieure est légèrement différente selon la température ambiante définie et les conditions d’utilisation
  • Corps d’armoire en PVC, cadre en ABS
  • Cadre blanc, côtés transparents
Spécification
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Matériau PVC, AbS
Type de produit Dessiccateur
Comprend Bandeja de gel de sílice, 3 estantes
Modèle C-3B