Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Petite armoire à dessiccation empilable avec purge de gaz Dry-Keeper
Code produit 11342104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
0,1 ft3.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
11342104 0,1 ft3. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11342104 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H420530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.99€
    468.78€ / 1 pièces
    Économisez 20.21€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
L’unité de stockage à sec compacte peut être empilée par 5 pour une utilisation maximale de l’espace sur la paillasse.
  • La porte se tire vers le bas et se glisse dans un compartiment en dessous de l’armoire
  • Les orifices de gaz montés à l'arrière sont coniques pour accepter des tubes de 0,25 à 0,375 in. D.I.
  • Volume intérieur 0,1 pi³
  • Les prises de gaz peuvent être fermées pour utiliser le dessiccateur avec des cartouches de dessiccant standard 10555044, 11317194, 11867913
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Vertical
Matériau Polystyrène
Type de produit Dessiccateurs à purge de gaz
Modèle de porte Pull-down
Volume (impérial) 0,1 ft3.
Longueur (impériale) 8,25 in
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 10,62 in
Largeur (métrique) 27 cm
Hauteur (impériale) 6,75 in
Hauteur (métrique) 17 cm