Learn More
Bel Art™ Dry-Keeper™ Armoire dessiccatrice empilable
Code produit 11347200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
13 bidons
6 bidons
Longueur (métrique):
22,3 cm
25,4 cm
Largeur (métrique):
20 cm
25,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
11347200 13 bidons 25,4 cm 25,4 cm 1 pièce
11362090 6 bidons 22,3 cm 20 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347200 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H420530001
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Armoires à dessiccation compactes empilables
Armoires à dessiccation compactes empilables
  • Les armoires de rangement en polystyrène choc protègent leur contenu de l'humidité.
  • La porte rabattable coulisse dans le compartiment inférieur sous le meuble.
  • Peut être empilé sur cinq niveaux pour une utilisation optimale de l'espace de stockage à sec.
  • Petite armoire dessiccatrice empilable :
    • Transparent pour une visualisation facile du contenu.
    • Pot de gel de silice dessiccant prêt à l'emploi inclus.
    • La porte se ferme à l'aide de deux loquets à rouleau.
    • Volume intérieur : 0,14 pi³
    • Dimensions (L x l x H) : 8,25 x 8,88 x 6,75 in. (21 x 22 x 17 cm).
  • Armoire dessiccatrice empilable de taille moyenne :
    • La teinte fumée contribue à protéger les contenus sensibles à la lumière.
    • Deux étagères perforées réglables peuvent être positionnées à 4 hauteurs différentes.
    • Comprend un petit plateau déshydratant.
    • La porte se verrouille à l'aide d'un loquet à rouleau.
    • Volume intérieur : 0,35 pi³
    • Dimensions (L x l x H) : 10 x 10 x 10 in (25 x 25 x 25 cm).
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Vertical (Empilage)
Matériau Polystyrène
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte Rabattable vers le bas avec joint
À utiliser avec (application) Protège le contenu de l’humidité, à utiliser avec les cartouches de dessiccant ou les boîtes de dessiccation Scienceware™
Capacité 13 bidons
Comprend Petit plateau de dessiccation, teinte fumée, deux loquets à rouleaux
Nbre d’étagères 2 perforés
Volume (impérial) 0,35 ft3
Dimensions (L x l) 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 in)
Longueur (impériale) 10 po
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25,4 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm