Learn More
LABPLAS Éponge sanitaire sèche en polyuréthane
Code produit 17970155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
400 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17970155 Aucun 400 pièces
17950155 Gants 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17970155 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS61800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    456.32€ / 400 pièces
    Économisez 63.68€
    12% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge synthétique en polyuréthane pour le prélèvement d'échantillons de surfaces.
  • ÉPONGE SANITAIRE
  • Éponge sèche
  • Dimensions : 114 x 229 mm
  • Contenance : 450 ml
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Stérilité Stérile
Comprend Aucun