Learn More
LABPLAS Adhésif Sani-Stick en polyuréthane sec
Code produit 17900205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17900205 Aucun 100 pièces
17990195 Gants 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17900205 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    256.55€ / 100 pièces
    Économisez 30.45€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Éponge sèche sans biocide avec poignée pour le prélèvement d'échantillons de surfaces.
  • Sani-Stick
  • Éponge sèche en polyuréthane avec poignée
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Stérilité Stérile
Comprend Aucun