Learn More
Taylor Wharton™ Chargeur à sec cryogénique CXR100
Code produit 11748419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,7 litres d’azote liquide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11748419 3,7 litres d’azote liquide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11748419 Fournisseur Taylor Wharton™ Code fournisseur CXR100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00€
    1618.74€ / 1 pièces
    Économisez 406.26€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-04-2027
Conçu pour transporter en toute sécurité une grande variété de matériaux à des températures cryogéniques. Le chargeur à sec cryogénique Taylor Wharton™ CXR100 est doté d’un matériau absorbant unique qui empêche tout déversement du liquide en cas de
  • Absorbant sophistiqué assurant un chargement plus rapide
  • Conforme à la réglementation IATA
  • La nouvelle structure robuste comprend une poignée tubulaire arrondie plus solide et fiable, un corps en aluminium nervuré haute résistance et un système de peinture plus durable
  • Les performances sous vides supérieures et l’isolement super efficace assurent des délais de maintien maximum
  • Les accessoires de stockage optionnel comportent un rack à cinq étagères pour le CX500
  • Couvercles verrouillables
  • Garantie : 2 ans sous vide, 1 an sous fonctionnement électronique
Spécification
Capacité (métrique) 3,7 litres d’azote liquide
Hauteur (métrique) extérieure 493 mm
Largeur (métrique) extérieure 234 mm
Capacité en flacons 102 flacons
Poids (métrique) 5,3/8,3 kg (vide/plein)