Learn More
Neogen Éponge sèche BP133ES
Code produit 17238530
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,5 x 3 po.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17238530 1,5 x 3 po. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17238530 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000042938
Expédition estimée: 02-12-2026
Éponge en cellulose sans biocide fournie avec un sachet d’échantillons imprimé.
  • L’éponge sèche de 1,5 x 3 in peut être utilisée avec un large éventail de tampons et de milieux d’enrichissement et dans des environnements secs uniquement.
  • Emballages simplifiés pour minimiser la manipulation et la préparation, et réduire les déchets.
  • Éponge sans biocide qui n’affecte pas la viabilité de l’organisme.
  • Sachet d’échantillons imprimable de 5 x 9 in inclus pour un transport sûr et pratique vers le laboratoire.
  • Décontaminée par irradiation gamma pour maintenir les conditions aseptiques.
Spécification
Type de produit Éponge sèche
Dimensions (L x l) 1,5 x 3 po.
Quantité d’emballage 100/Carton