Learn More
Neogen Éponge sèche avec gants BP237SPG
Code produit 17248530
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,5 x 3 po.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17248530 1,5 x 3 po. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17248530 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000042939
Expédition estimée: 02-12-2026
Éponge de cellulose sans biocide qui comprend deux gants en polyéthylène et un sachet d’échantillon.
  • L’éponge sèche de 1,5 x 3 in peut être utilisée avec un large éventail de tampons et de milieux d’enrichissement et dans des environnements secs uniquement.
  • Le conditionnement simplifié, comprenant une éponge, un sac d’échantillons et des gants, minimise la manipulation et la préparation et permet de réduire les déchets.
  • Sac d’échantillon de 5 x 9 in d’une capacité de 18 oz / 0,53 L, inclus pour une manipulation sûre et un transport pratique au laboratoire.
  • Éponge sans biocide qui n’affecte pas la viabilité de l’organisme.
  • Décontaminée par irradiation gamma pour maintenir les conditions aseptiques.
Spécification
Type de produit Éponge sèche
Dimensions (L x l) 1,5 x 3 po.
Quantité d’emballage 100/Carton