Learn More
Heinz Herenz Écouvillons secs
Code produit 15283728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile, Sterile
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15283728 Stérile, Sterile 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15283728 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1020005
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Écouvillons secs avec écouvillons de transport/de milieu de gamme. Stérile avec le milieu Amies. Applicateur en plastique avec tête en viscose/rayonne, stérilisé par irradiation.
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
  • Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
  • Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
  • Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • Réservé au personnel médical
Spécification
Type de produit Écouvillon applicateur et tube, Swab
Format Écouvillon
Type de milieu Amies liquides, Amies Medium
Stérilité Stérile, Sterile
Couleur Blanc
Quantité 150Pack
Applicator Material Polystyrene
Types de pointes Viscose
Matériau Plastic (Plastique)
Matériau de la pointe Polystyrene