Learn More
Welch™ Pompe 2511 à vide sèche à piston WOB-L
Code produit 13492059 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
194 x 114 x 191 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13492059 194 x 114 x 191 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13492059 Fournisseur Welch™ Code fournisseur U2511C02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    375.00€ / 1 pièces
    Économisez 72.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfait pour de nombreuses applications courantes de vide en laboratoire. La pompe à vide sec à piston Welch™ WOB-L 2511 est fiable et économique.
  • Économiques
  • Fonctionnement sans huile pour une maintenance réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 21,6 po Hg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 1 Ph2.
Dimensions (L x l x H) 194 x 114 x 191 mm
Type de prise Européen (Schuko)
Type de pompe Pompe à vide sèche
Déplacement d’air 11 L/min à 60 Hz
Applications Applications courantes de vide en laboratoire
Pression maximale 33 psig
Tension 230 V