Learn More
Nabertherm™ Fours de séchage
Code produit 17308219 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
420 L
420 L
450 L
800 L
Type de contrôleur:
B510
C550
R7
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur unitSize
17308219 420 L B510 1 pièce
17378199 30 L B510 1 pièce
17388199 30 L C550 1 pièce
17398199 30 L R7 1 pièce
17398209 420 L C550 1 pièce
17318219 420 L R7 1 pièce
17358219 800 L B510 1 pièce
17368219 800 L C550 1 pièce
17378219 800 L R7 1 pièce
17348229 450 L C550 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17308219 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur TR425LN
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec une température de fonctionnement maximale de 300°C et une circulation d’air forcée, les fours garantissent une très bonne uniformité de la température.Ils peuvent être utilisés dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisatio
  • Plage de températures de fonctionnement :+ 20°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 420 pour paillasses
  • Étuves TR 450 - TR 1050 sur pied
  • La circulation d’air forcé horizontale donne une uniformité de température conforme à la norme DIN 17052-1 supérieure à +/− 5°C dans l’étuve vide (avec volet d’air d’échappement fermé)
  • Boîtier de four en acier inoxydable, réf 1.4016 (DIN)
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Chargement possible en plusieurs couches grâce à des grilles amovibles
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
Spécification
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 420 L
max. (métrique) 300°C
Type Four de séchage
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 1300 x 600 mm
Dimensions (L x l x H) 815 x 1550 x 970 mm
Tension 400 V
Puissance 6300 W