Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage
Code produit 17308209 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Type de contrôleur:
B510
R7
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur unitSize
17308209 60 L B510 1 pièce
17338209 120 L B510 1 pièce
17368209 240 L B510 1 pièce
17388209 240 L R7 1 pièce
17328219 450 L B510 1 pièce
17348219 450 L R7 1 pièce
17388219 1050 L B510 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17308209 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur TR065LN
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec leur température de fonctionnement maximale allant jusqu’à 300°C et la circulation d’air, les fours permettent une uniformité parfaite de la température, bien supérieure à celle des fours de la plupart des concurrents.
  • Température max. :300°C
Spécification
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) 300°C
Type Étuve de séchage
Charge max. de support 4
Nbre d’étagères 1
Dimensions (P x l x H) intérieures 450 x 390 x 350 mm
Dimensions (L x l x H) 700 x 610 x 710 mm