Description
- Température max. :300°C
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B510 |
| Capacité (métrique) | 1050 L |
| max. (métrique) | 300°C |
| Type | Étuve de séchage |
| Charge max. de support | 14 |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 1200 x 670 x 1400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 1470 x 940 x 1920 mm |