Learn More
BINDER™ Classic.Line de série ED - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle
GREENER_CHOICE
Code produit 15602086 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
23 l
400 L
Uniformité:
2,5°C
3°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Uniformité unitSize
15602086 400 L 3°C 1 pièce
15662086 23 l 2,5°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15602086 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100075
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les atouts d’une chambre de séchagede série ED BINDER sont les suivants : tâches de séchage et de stérilisation de routine jusqu’à +300°C. Grâce à la convection naturelle, tous les procédés thermiques qui utilisent cette chambre de séchage sont très efficaces. La série ED assure un séchage rapide et uniforme.
  • Conditions de séchage uniforme grâce à la technologie APT.line™
  • Conditions de test identiques à l’intérieur de la chambre indépendamment de la taille et de la quantité d’échantillons
  • L’exceptionnelle isolation thermique permet de réduire les coûts d’exploitation
  • Plage de températures : température ambiante plus 5 à 300°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Convection naturelle
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Commande avec fonctions de minuteur
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité indépendant à température réglable de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D5374, DIN 12880
Description ED400-400 VI, avec RS 422, Série ED Classic.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle, 400 L, 400 V 3 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 400 L
max. (métrique) 5°C à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LED
Modèle ED400-400 V-I
Nbre d’étagères 10 (maximum), 2 (standard)
Ports 10/30/50/100 mm
Fonctions de sécurité Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 0 à 99 h
Uniformité 3°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 1000 x 520 x 800 mm
Dimensions (L x l x H) 1290 x 860 x 1050 mm
Largeur (métrique) 1235 mm
Hauteur (métrique) 1025 mm
Poids (métrique) 125 kg
Tension 400 V
Puissance 3,4 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60 Hz