Learn More
BINDER™ Classic.Line de série FED - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de minuterie améliorées
Code produit 15642096 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
7,4 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Conditionnement
15642096 7,4 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15642096 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7045.00€
    6018.85€ / 1 pièces
    Économisez 1026.15€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les chambres de chauffage BINDER de la série FED offrent une capacité presque illimitée et sont particulièrement adaptables. Grâce aux fonctions de minuterie avancées et à un ventilateur réglable, les conditions de température et de convection sont facile
  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Clapet d’évacuation d’air réglable
  • Commande avec fonctions de minuterie optimisées
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D5374, DIN 12880
Description FED400-400 V, Standard, Série FED Classic.Line - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée et fonctions de minuterie améliorées, 400 L, 400 V 3 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 400 L
max. (métrique) 5°C à 300°C
Type Étuve de séchage
Affichage LED
Modèle FED400-400 V
Nbre d’étagères 10 (maximum), 2 (standard)
Ports 10/30/50/100 mm
Fonctions de sécurité Technologie de contrôleur PID entièrement numérique, conviviale et facile à utiliser
Uniformité de la température 150°C
Minuteur 99 h 59 min
Uniformité 2,5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 1000 x 510 x 800 mm
Dimensions (L x l x H) 1235 x 875 x 1025 mm
Longueur (métrique) 1235 mm
Largeur (métrique) 765 mm
Hauteur (métrique) 1025 mm
Poids à l’expédition (métrique) 145 kg
Poids (métrique) 145 kg
Tension 400 V
Puissance 3,4 kW
Ampérage 7,4 A
Fréquence 50/60 Hz