Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C
Code produit 17338219 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Type de contrôleur:
C550
R7
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de contrôleur unitSize
17338219 450 L C550 1 pièce
17318209 60 L C550 1 pièce
17328209 60 L R7 1 pièce
17348209 120 L C550 1 pièce
17358209 120 L R7 1 pièce
17378209 240 L C550 1 pièce
17398219 1050 L C550 1 pièce
17308229 1050 L R7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17338219 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur TR455ON
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12462.90€
    10790.00€ / 1 pièces
    Économisez 1672.90€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
  • Température maximale :300°C
  • Plage de températures de fonctionnement :+5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
  • Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
  • La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5°C maximum
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
  • Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
  • Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
  • Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
  • TR 1050 équipé de roulettes de transport
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
  • Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spezifikation
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 450 L
max. (métrique) 300°C
Type Étuve de séchage
Poids (métrique) 235 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.